Learn More
CD90.2 Rat, FITC, Clone: 30-H12, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: EnquireBio QAB52-F-100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| CD90.2 | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| Thy1 | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 21838 | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| 30-H12 | |
| FITC | |
| NP_033408 | |
| Rat | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido