Learn More
Invitrogen™ CD93 Recombinant Human Monoclonal Antibody (15B9)
GREENER_CHOICE
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA560725
Codice prodotto. 30536037
  • € 459.00 / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CD93 Recombinant Monoclonal Antibody for Flow, ELISA
The protein encoded by this gene is a cell-surface glycoprotein and type I membrane protein that was originally identified as a myeloid cell-specific marker. The encoded protein was once thought to be a receptor for C1q, but now is thought to instead be involved in intercellular adhesion and in the clearance of apoptotic cells. The intracellular cytoplasmic tail of this protein has been found to interact with moesin, a protein known to play a role in linking transmembrane proteins to the cytoskeleton and in the remodelling of the cytoskeleton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD93
Recombinant Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Q9NPY3
Cd93
Recombinant Human CD93 protein.
100 μL
Primary
Human, Monkey
Antibody
IgG1
ELISA, Flow Cytometry
15B9
Unconjugated
Cd93
6030404G09Rik; AA145088; Aa4; AA4.1; AW555904; C1q receptor; C1q receptor 1; C1q/MBL/SPA receptor; C1qR; C1qR(P); C1qr1; C1qRP; Cd93; CD93 antigen; CD93 molecule; CDw93; Cell surface antigen AA4; complement component 1 q subcomponent receptor 1; complement component 1, q subcomponent, receptor 1; complement component C1q receptor; dJ737E23.1; ECSM3; Ly68; ly-68; Lymphocyte antigen 68; matrix-remodeling-associated protein 4; matrix-remodelling associated 4; MXRA4
Human
Affinity chromatography
RUO
22918
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato