Learn More
CD94 Antibody (3G2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 217.00 - € 552.00
Specifications
| Antigen | CD94 |
|---|---|
| Clone | 3G2 |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000 |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18645215
|
Novus Biologicals
NBP2-37631-0.025ml |
0.025 mL |
€ 217.00
0.03mL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18182908
|
Novus Biologicals
NBP2-37631 |
0.1 mL |
€ 552.00
0.10mL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beskrivning
CD94 Monoclonal specifically detects CD94 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Specifikationer
| CD94 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Ascites | |
| RUO | |
| Human | |
| CD94 antigen, CD94natural killer cells antigen CD94, Killer cell lectin-like receptor subfamily D member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily D, member 1, KP43, NK cell receptor | |
| KLRD1 | |
| IgG1 | |
| Unpurified |
| 3G2 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Innate Immunity | |
| Ascites with 0.03% Sodium Azide | |
| 3824 | |
| Purified recombinant fragment of human CD94 expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 21 kDa |
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel