missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD99 Antibody (MIC2/8119R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21121AF405
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD99 Monoclonal antibody specifically detects CD99 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| CD99 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 12E7, CD99 antigenY homolog, CD99 molecule, E2 antigen, HBA71, MIC2 (monoclonal 12E7), MIC2Y, MSK5X, Protein MIC2, surface antigen MIC2, T-cell surface glycoprotein E2 | |
| Recombinant fragment (around aa1-185) of human CD99 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 4267 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MIC2/8119R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu