Learn More
CDC123 Antibody (OTI1F8), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-71391C
Product Code. 18114203
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
CDC123 Monoclonal specifically detects CDC123 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CDC123
Monoclonal
DyLight 650
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
CDC123
Full length recombinant protein of human CDC123 (NP_006014) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
IgG2a
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI1F8
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
cell division cycle 123 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle protein 123 homolog, chromosome 10 open reading frame 7, D123C10orf7, FLJ13863, HT-1080, Protein D123, PZ32
Mouse
Affinity Purified
Cell Cycle and Replication
8872.0
Store at 4°C in the dark.
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt