Läs mer
Läs mer
CDC16 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
CDC16 Polyclonal antibody specifically detects CDC16 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CDC16 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | mFluor Violet 610 SE |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | ANAPC6subunit 6, CDC16 (cell division cycle 16, S. cerevisiae, homolog), CDC16 cell division cycle 16 homolog (S. cerevisiae), CDC16 homolog, CDC16Hs, cell division cycle 16 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle protein 16 homolog, Cyclosome subunit 6 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 371-620 of human CDC16 (NP_003894.3).,, Sequence:, MLYIGLEYGLTNNSKLAERFFSQALSIAPEDPFVMHEVGVVAFQNGEWKTAEKWFLDALEKIKAIGNEVTVDKWEPLLNNLGHVCRKLKKYAEALDYHRQALVLIPQNASTYSAIGYIHSLMGNFENAVDYFHTALGLRRDDTFSVTMLGHCIEMYIGDSEAYIGADIKDKLKCYDFDVHTMKTLKNIISPPWDFREFEVEKQTAEETGLTPLETSRKTPDSRPSLEETFEIEMNESDMMLETSMSDHST |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?