Learn More
CDC25C Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 369.00
Specifications
Antigen CDC25C
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18641108
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-57705-25ul
25 μL
€ 369.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
CDC25C Polyclonal specifically detects CDC25C in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
CDC25C
Polyclonal
Rabbit
Cell Cycle and Replication, Protein Phosphatase
CDC 25, CDC25, cell division cycle 25 homolog C (S. cerevisiae), cell division cycle 25 homolog C (S. pombe), cell division cycle 25C, Dual specificity phosphatase Cdc25C, EC 3.1.3.48, mitosis inducer CDC25, M-phase inducer phosphatase 3, phosphotyrosine phosphatase
CDC25C
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
995
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MSTELFSSTREEGSSGSGPSFRSNQRKMLNLLLERDTSFTVCPDVPRTPVGKFLGDSANLSILSGGTPKRCLDLSNLSSGEITATQL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado