Learn More
CDC40 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-12781B
Produktkode 18409071
  • € 615.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
CDC40 Polyclonal antibody specifically detects CDC40 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
CDC40
Polyclonal
Western Blot
Cell division cycle 40 homolog, cell division cycle 40 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle 40 homolog (yeast), Ehb3, EH-binding protein 3, hPRP17, MGC102802, pre-mRNA splicing factor 17, pre-mRNA-processing factor 17, PRP17 homolog, PRP17EHB3PRPF17FLJ10564
The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 175 and 225 of human Cell Division Cycle 40 using the numbering given in entry NP_056975.1 (GeneID 51362).
0.1 mL
Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication
51362
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot
Biotin
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.