Learn More
Cdc6 Antibody (OTI1A4), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-46192
Product Code. 18100188
  • € 582.00 / 0.10mL
Description
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry
Cdc6 Monoclonal specifically detects Cdc6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Cdc6
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:150
CDC18LHsCDC18, Cdc18-related protein, CDC6 (cell division cycle 6, S. cerevisiae) homolog, CDC6 cell division cycle 6 homolog, CDC6 cell division cycle 6 homolog (S. cerevisiae), CDC6-related protein, cell division control protein 6 homolog, cell division cycle 6 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle 6 protein, HsCdc18, HsCDC6, p62(cdc6)
Mouse
62.5 kDa
0.1 mL
Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
990
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI1A4
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
CDC6
Full length human recombinant protein of human CDC6(NP_001245) produced in E.coli.
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only