Learn More
CDK20 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-98621AF647
Product Code. 18535931
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
CDK20 Polyclonal antibody specifically detects CDK20 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CDK20
Polyclonal
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot
Alexa Fluor 647
CAK-kinase p42, CCRKEC 2.7.11.22, CDCHP42, CDK-activating kinase p42, cell cycle related kinase, Cell cycle-related kinase, Cell division protein kinase 20, cyclin-dependent kinase 20, Cyclin-dependent protein kinase H, Cyclin-kinase-activating kinase p42, EC 2.7.11, p42, PNQALRE
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CDK20 fragment.
0.1 mL
Protein Kinase
23552
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt