Learn More
Invitrogen™ CDK4 Monoclonal Antibody (24GB2800)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
€ 198.00 - € 564.00
Specifications
Antigen CDK4
Clone 24GB2800
Concentration 0.5 mg/mL
Content And Storage -20°C
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
View More Specs
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
30275796
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Invitrogen™
MA557369
100 μL
€ 564.00
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
30275852
Visa dokument
Invitrogen™
MA557370
20 μL
€ 198.00
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
CDK4 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
CDK4/cyclin D3 serine/threonine kinase is dimeric protein complex. CDK4 is a member of the cyclin-dependent protein kinase family and is involved in the control of cell proliferation during the G1 phase of cell cycle. CDK4 forms a complex with the D-type cyclins and is inhibited by p16 (cyclin-dependent kinase inhibitor-2). CDK4 can mediate phosphorylation of the C-terminal region of Rb protein leading to an active transcriptional repression of E2F complex. CDC37 and HSP90 can preferentially associate with the fraction of CDK4 not bound to D-type cyclins. SMAD3 is a major physiologic substrate of the G1 cyclin-dependent kinases CDK4 and CDK2. Although CDK6 and CDK4 can both phosphorylate multiple residues in the Rb protein, they do so with different residue selectivity in vitro; CDK6 phosphorylates Thr821 while CDK4 phosphorylates Thr826 on Rb protein.
Specifikationer
Specifikationer
CDK4
0.5 mg/mL
Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P11802, P30285, P35426
1019, 12567, 94201
Recombinant protein of human CDK4 (aa 1-303).
Antibody
24GB2800
-20°C
Monoclonal
Liquid
IgG2a κ
Human, Mouse, Rat
Cdk4
Cdk4; Cell division protein kinase 4; CMM3; Crk3; cyclin dependent kinase 4; cyclin-dependent kinase 4; MGC14458; p34>PSK-J3>/cdk4; PSK-J3; serine/threonine kinase; Unknown (protein for MGC:133903)
Cdk4
Primary
Affinity chromatography
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.