Learn More
Invitrogen™ CDK6 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (0O6X7)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA535046
Product Code. 17135713
  • € 488.00 / 100µL
Description
Immunogen sequence: QLGKILDVIG LPGEEDWPRD VALPRQAFHS KSAQPIEKFV TDIDELGKDL LLKCLTFNPA KRISAYSALS HPYFQDLERC KENLDSHLPP SQNTSELNTA.
CDK6 functions as a cell-cycle initiator protein. This protein is coexpressed and copurified with CyclinD1. They are critical regulators of cell cycle progression. The prototype member of this family, p34cdc2, and a related protein cdk2, function late in the cycle while cdk4 and cdk6 are critically involved in G1 to S progression. CDK6 is essential for cell proliferation within the dentate gyrus of the hippocampus and the cuventricular zone of the lateral ventricles. Mutations in the gene results in microcephaly 12, primary, autosomal recessive (MCPH12).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CDK6
Recombinant Monoclonal
0.25 mg/mL
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q00534
CDK6
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 227-326 of human CDK6 (Q00534).
100 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
0O6X7
Unconjugated
CDK6
5830411I20; AI504062; CDK6; CDKN6; Cell division protein kinase 6; CR2 protein kinase; Crk2; cyclin dependent kinase 6; cyclin-dependent kinase 6; MCPH12; MGC59692; PLSTIRE; Serine/threonine-protein kinase PLSTIRE
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
1021, 114483
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt