Learn More
Novus Biologicals™ Cdk7 Antibody (MO-1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-30978-25ug
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 30066840
  • € 213.00 / 25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Cdk7 Monoclonal antibody specifically detects Cdk7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cdk7
Monoclonal
Unconjugated
Phosphate buffered saline
Mouse
Ammonium sulfate precipitation
RUO
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
MO-1
Western Blot : 1-10 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
CAK1Xenopus laevis, cdk-activating kinase), CDK-activating kinase, Cell division protein kinase 7, cyclin-dependent kinase 7, cyclin-dependent kinase 7 (homolog of Xenopus MO15 cdk-activating kinase), EC 2.7.11, EC 2.7.11.22, EC 2.7.11.23, EC 2.7.11.24, p39 Mo15, serine/threonine kinase stk1,39 kDa protein kinase, serine/threonine protein kinase 1, serine/threonine protein kinase MO15, TFIIH basal transcription factor complex kinase subunit
Rabbits were immunized with a recombinant 221 amino acid fragment of the C terminus of Cdk7 recognizing a 40kD protein
25 μg
Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
1022
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG2b
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato