Learn More
Novus Biologicals™ Cdk7 Antibody (MO-1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-30978-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 30066957
  • € 508.00 / 100µg
Description
Cdk7 Monoclonal antibody specifically detects Cdk7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Cdk7
Monoclonal
Unconjugated
Phosphate buffered saline
Mouse
Ammonium sulfate precipitation
RUO
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
MO-1
Western Blot : 1-10 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
CAK1Xenopus laevis, cdk-activating kinase), CDK-activating kinase, Cell division protein kinase 7, cyclin-dependent kinase 7, cyclin-dependent kinase 7 (homolog of Xenopus MO15 cdk-activating kinase), EC 2.7.11, EC 2.7.11.22, EC 2.7.11.23, EC 2.7.11.24, p39 Mo15, serine/threonine kinase stk1,39 kDa protein kinase, serine/threonine protein kinase 1, serine/threonine protein kinase MO15, TFIIH basal transcription factor complex kinase subunit
Rabbits were immunized with a recombinant 221 amino acid fragment of the C terminus of Cdk7 recognizing a 40kD protein
100 μg
Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
1022
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG2b
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado