Läs mer
Läs mer
Beskrivning
CDX2 Polyclonal antibody specifically detects CDX2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CDX2 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 350 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | caudal type homeo box transcription factor 2, caudal type homeobox 2, Caudal-type homeobox protein 2, CDX-3, CDX3caudal type homeobox transcription factor 2, homeobox protein CDX-2 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human CDX2. The immunogen is located within amino acids 220 - 270 of CDX2. Amino Acid Squence: FQNRRAKERKINKKKL |
| Purification Method | Peptide affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?