Learn More
CDX2 Antibody (rCDX2/9241), DyLight 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-24071G
Product Code. 18547635
  • € 679.00 / 0.10mL
Beskrivelse
Beskrivelse
CDX2 Monoclonal antibody specifically detects CDX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
CDX2
Monoclonal
DyLight 488
caudal type homeo box transcription factor 2, caudal type homeobox 2, Caudal-type homeobox protein 2, CDX-3, CDX3caudal type homeobox transcription factor 2, homeobox protein CDX-2
Recombinant fragment (around aa100-300) of human CDX2 protein (exact sequences are proprietary)
0.1 mL
Cancer, Chromatin Research, DNA Repair, Growth and Development, Transcription Factors and Regulators
1045
Store at 4°C in the dark.
IgG2b κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
rCDX2/9241
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.