Learn More
CEA (CEACAM5) Monoclonal Antibody (OTI2B12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA803181S
Description
CEA (CEACAM5) Monoclonal antibody specifically detects CEA (CEACAM5) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifications
| CEA (CEACAM5) | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9UHR5 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 29115 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI2B12 | |
| Unconjugated | |
| Sap30bp | |
| 1600029H12Rik; Carcinoembryonic antigen; carcinoembryonic antigen related cell adhesion molecule 5; carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5; CD66e; CEA; CEACAM5; Meconium antigen 100; OTTHUMP00000199033; pregnancy-specific glycoprotein 30; Psg30; sCD66e; soluble CD66e | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-260 of human SAP30BP produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.