missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CEACAM2 Antibody (935610) [FITC], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB9214F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CEACAM2 Monoclonal antibody specifically detects CEACAM2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spécification
| CEACAM2 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 26367 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 935610 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| Bgp;Bgp2;Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 2;Ceacam2-L | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CEACAM-2, Gln35-Asp422, Accession # Q925P2 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu