Learn More
CEACAM5/CD66e Antibody (Arcitumomab), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-75904PECY7
Product Code. 18667386
  • € 709.00 / 0.10mL
Description
CEACAM5/CD66e Monoclonal antibody specifically detects CEACAM5/CD66e in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CEACAM5/CD66e
Monoclonal
PE-Cyanine7
Carcinoembryonic antigen, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, CD66e antigen, CEACD66e, DKFZp781M2392, Meconium antigen 100
Carcinoembryonic antigen (CEA) describes a set of highly related glycoproteins involved in cell adhesion normally produced in gastrointestinal tissue during fetal development, but only at very low levels in adults.
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Immunology
1048
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG1 κ
Flow Cytometry
Arcitumomab
PBS
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado