missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CEACAM5/CD66e Antibody (OTI3D8), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-70407AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CEACAM5/CD66e Monoclonal specifically detects CEACAM5/CD66e in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Spezifikation
| CEACAM5/CD66e | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| CEACAM5 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 35-680 of human CEACAM5/CD66e (NP_004354) produced in SF9 cell. | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2a |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI3D8 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Carcinoembryonic antigen, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, CD66e antigen, CEACD66e, DKFZp781M2392, Meconium antigen 100 | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| 1048 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur