Learn More
CEBP alpha Antibody (5B7), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-37497
 View more versions of this product
Product Code. 18093334
  • € 546.00 / 0.10mL
Description
CEBP alpha Monoclonal specifically detects CEBP alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CEBP alpha
Monoclonal
Unconjugated
Ascites with 0.03% Sodium Azide
CEBPA
Synthesized peptide of human CEBPA (AA: C-RKSRDKAKRNVETKV).
Unpurified
RUO
Primary
Human
Ascites
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
5B7
Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
C/EBP alpha, C/EBP-alpha, CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), alpha, CCAAT/enhancer-binding protein alpha, CEBP
Mouse
42 kDa
0.1 mL
Transcription Factors and Regulators
1050
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only