Learn More
CEBP Delta Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-41192FR
Artikelnummer. 18715792
  • € 618.00 / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
CEBP Delta Polyclonal antibody specifically detects CEBP Delta in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CEBP Delta
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
DyLight 680
C/EBP-delta, CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), delta, CCAAT/enhancer-binding protein delta, CELF, CRP3, NF-IL6-betaC/EBP delta, Nuclear factor NF-IL6-beta
Antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human CEBPD. The immunogen is located within amino acids 170 - 220 of CEBPD. Amino Acid Squence: CKRGPDRGSPEYRQRRERN
0.1 mL
Cardiovascular Biology, Endocrinology, Immunology, Innate Immunity, metabolism
1052
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.