Learn More
Beschreibung
CRABP2 Polyclonal specifically detects CRABP2 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Applications | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Conjugate | PE |
| Formulation | PBS |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human CRABP2 (Accession#: NP_001869.1; Pro2-Glu 138) |
| Content And Storage | Store at 4C in the dark. |
| Product Type | Antibody |
| Product Line | Novus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?