Learn More
Invitrogen™ CellVue™ Jade Cell Labeling Kit
Click to view available options
Quantity:
1 kit
Unit Size:
1 set
Beschreibung
- The Mini CellVue™ Kits are supplied with one vial of dye stock (1 mM in ethanol) and one vial of labeling vehicle (Diluent C)
- CellVue™ Jade is optimally excited at 478nm and has a peak emission of 508nm
- Compatible with most multi-color applications; however, due to similar emission properties it cannot be used in combination with FITC or Alexa Fluor™ 488 reagents
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 1 kit |
| Reagent Type | Cell Tracker Compounds, Cell Labeling Reagents |
| Product Type | Cell Labeling |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur