Learn More
Cenerimod, MedChemExpress
Code produit. 16457418
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16457418
Marque: Medchem Express HY17606
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Cenerimod (ACT-334441) is a potent, selective and orally active S1P1 receptor modulator, with an EC50 of 1 nM. Cenerimod shows more than 36‐fold selctivity for hS1P1 over hS1P2, hS1P3, hS1P4, and hS1P5 receptor subtypes (EC50s=>10000, 228, 2134, and 36 nM, respectively). Cenerimod can attenuate murine experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) and murine sclerodermatous.
Cenerimod (ACT-334441) is a potent, selective and orally active S1P1 receptor modulator, with an EC50 of 1 nM. Cenerimod shows more than 36‐fold selctivity for hS1P1 over hS1P2, hS1P3, hS1P4, and hS1P5 receptor subtypes (EC50s=>10000, 228, 2134, and 36 nM, respectively). Cenerimod can attenuate murine experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) and murine sclerodermatous.
Spécification
Chemical Name or Material Cenerimod
CAS 1262414-04-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H31N3O5
Quantity 10 mg
Synonym ACT-334441
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (220.49 mM)
SMILES OC[C@H](O)COC1=C(C)C=C(C2=NOC(C3=CC(C4CCCC4)=NC(OC)=C3)=N2)C=C1CC
Molecular Weight (g/mol) 453.53
Formula Weight 453.53
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.