Learn More
CEP63 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-92243-0.1ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CEP63 Polyclonal antibody specifically detects CEP63 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| CEP63 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:200-1:2000 | |
| centrosomal protein 63kDa, centrosomal protein of 63 kDa, centrosome protein CEP63, Cep63, FLJ13386, MGC78416 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human CEP63 (NP_001035859.1). MEALLEGIQNRGHGGGFLTSCEAELQELMKQIDIMVAHKKSEWEGRTHALETCLKIREQELKSLRSQLDVTHKEVGMLHQQVEEHEKIKQEMTMEYKQELKKLHEELCILKRSYEKLQKKQMREFRGNTKNHREDRSEIERLTAKIEEFRQKSLDWEKQRLIYQQQVSSLEAQRKALAEQSEIIQAQLVNRKQKLESVELSSQSEIQHLSSKLERANDTICANELEIERLTMRVNDLVGTSMTVLQEQQQKEEKLRESEKLLEALQEEKRELKAALQSQENLIHEARIQKEKLQEKVKAT | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Direct Reversal of DNA Damage | |
| 80254 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur