Learn More
Cerium Chloride, TRC
Product Code. 30351117
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Packungsgröße:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30351117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30351117 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC27855025G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Cerium Chloride
CAS 7790-86-5
Molecular Formula CeCl3
Quantity 25 g
Synonym Cerium Trichloride, Cerium(III) Chloride, Cerous Chloride, Cerous(III) Chloride, NSC 84267
InChI Formula InChI=1S/Ce.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
SMILES Cl[Ce](Cl)Cl
IUPAC Name trichlorocerium
Molecular Weight (g/mol) 246.48
Formula Weight 244.812
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.