Learn More
CFAP299 Antibody (OTI1A6), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-72466AF532
Product Code. 18165244
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
CFAP299 Monoclonal specifically detects CFAP299 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CFAP299
Monoclonal
Alexa Fluor 532
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
CFAP299
Full length recombinant protein of human C4orf22 (NP_689983) produced in HEK293T cells.
Primary
Human
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI1A6
Western Blot, Immunohistochemistry
chromosome 4 open reading frame 22, hypothetical protein LOC255119, MGC35043
Mouse
0.1 mL
255119
Store at 4°C in the dark.
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado