missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CFI Monoclonal Antibody (OTI17F1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifications
| Antigen | CFI |
|---|---|
| Clone | OTI17F1 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
17516083
|
Origene Technologies
TA806030S |
30 μL |
€ 242.00
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17596073
|
Origene Technologies
TA806030 |
100 μL |
€ 540.87
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
CFI Monoclonal antibody specifically detects CFI in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| CFI | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| P05156 | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI17F1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 3426 | |
| Primary | |
| CFI |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts