Learn More
CGGBP1 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-22325AF488
Product Code. 18490956
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 669.00
    € 632.10 / 0.10mL
    Save € 36.90
    5% Off
Description
CGGBP1 Polyclonal antibody specifically detects CGGBP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CGGBP1
Polyclonal
Western Blot
20 kDa CGG-binding protein, CGG triplet repeat binding protein 1, CGG triplet repeat-binding protein 1, CGG-binding protein 1, CGGBPp20-CGGBP, p20-CGG binding protein, p20-CGGBP DNA-binding protein
The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 100 to 150 of human CGG Triplet Repeat Binding Protein 1 using the numbering given in entry NP_001008391.1 (GeneID 8545).
0.1 mL
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot
Alexa Fluor 488
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
8545
Store at 4°C in the dark.
IgG
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato