Läs mer
Läs mer
CHFR Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-68970
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CHFR Polyclonal antibody specifically detects CHFR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| CHFR | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| checkpoint with forkhead and ring finger domains, Checkpoint with forkhead and RING finger domains protein, E3 ubiquitin-protein ligase CHFR, EC 6.3.2.-, FLJ10796, FLJ33629, RING finger protein 196, RNF196RNF116 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: AYLIQHPDKSRSEEDVQSMDARNKITQDMLQPKVRRSFSDEEGSSEDLLELSDVDSESSDISQPYVVCRQCPEYRR | |
| 100 μg | |
| Lipid and Metabolism, Mitotic Regulators, Zinc Finger | |
| 55743 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering