Learn More
Invitrogen™ Chicken anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, TRITC
Beschreibung
Rehydrate with 0.55 mL of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily. 1 year from date of receipt. Prepare working dilution prior to use and then discard. Based on Immunoelectrophoresis, no reactivity is observed to: non-immunoglobulin rabbit serum proteins, IgG from human or mouse.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed |
| Applications | Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | TRITC |
| Formulation | PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.2 |
| Host Species | Chicken |
| Immunogen | Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains. |
| Purification Method | Affinity chromatography |
| Quantity | 500 μg |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.