Learn More
Chicken anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Texas Red, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-73444
256.70 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Product Code. 18266873
  • € 321.00 / 1mg
Description
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IgG (H+L)
Polyclonal
Texas Red
Chicken
Affinity Purified
RUO
Secondary
Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
LYOPH
Western Blot, Flow Cytometry 1:1:10 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:10000 - 1:50000
Rabbit IgG whole molecule
1 mg
Adaptive Immunity, Immunology
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Rabbit IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Chicken Serum, Rabbit IgG and Rabbit Serum.
Rabbit
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only