Learn More
Chlorogenic acid, MedChemExpress
Description
Chlorogenic acid is a major phenolic compound in coffee and tea. It plays several important and therapeutic roles such as antioxidant activity, antibacterial, hepatoprotective, cardioprotective, anti-inflammatory, antipyretic, neuroprotective, anti-obesity, antiviral, anti-microbial, anti-hypertension.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Chlorogenic acid |
| Physical Form | Powder |
| CAS | 327-97-9 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 500 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C16H18O9 |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | 3-O-Caffeoylquinic acid Heriguard NSC-407296 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (282.24 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?