Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X Polypropylene SPE Column
Product Code. 12411658 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Column Capacity (Metric):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
Description:
Adsorbent Weight: 100mg
Adsorbent Weight: 1g
Adsorbent Weight: 200mg
Adsorbent Weight: 30mg
Adsorbent Weight: 500mg
Adsorbent Weight: 60mg
Unit Size:
Pack of 20
Pack of 30
Product Code. 12411658
Brand: Macherey-Nagel™ 730937
Only null left
Add to basket
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Column Capacity (Metric) 3 mL
Column Type SPE
Description Adsorbent Weight: 500mg
For Use With (Application) Solid Phase Extraction
Particle Size 85 μm
Sorbent Chromabond HR-X
Type Solid Phase Extraction Column
Particle Shape Spherical
Pore Size 55 to 60 μm
Surface Area (Metric) 1000 m2/g
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.