Learn More
Specifica
Specifica
| CAS Min % | 88.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | Yellow |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 88% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C10H13NO |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 163.22 |
| Percent Purity | 90% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- (Chroman-8-ylmethyl)amine
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H318-Causes serious eye damage.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?