Learn More
Proteintech ChromoTek p53 N-term-Trap Agarose
Descripción
- Consists of a p53 Nanobody/ VHH coupled to agarose beads, and which binds to the N-terminus of p53
Especificaciones
Especificaciones
| Content And Storage | Upon receipt store at 4°C. Do not freeze. |
| Reactivity | Tested on human |
| For Use With (Application) | IP, CoIP |
| Target | p53 |
| Label or Dye | Agarose |
| Species | Alpaca |
| Sufficient For | 10 Reactions |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?