Learn More
CHTF18 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-35785-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CHTF18 Polyclonal antibody specifically detects CHTF18 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
| CHTF18 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 | |
| C16orf41, C321D2.2, C321D2.3, C321D2.3 (novel protein), C321D2.4 (novel protein), CHL12C321D2.4, chromosome 16 open reading frame 41, chromosome transmission fidelity protein 18 homolog, CTF18, CTF18, chromosome transmission fidelity factor 18 homolog (S. cerevisiae), EC 3.6.1, hCTF18, homolog of yeast CHL12, RUVBL, some homology with holliday junction DNA helicase RUVB like | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 794-975 of human CHTF18 (NP_071375.1).,, Sequence:, GTMLAYSLTYRQERTPDGQYIYRLEPNVEELCRFPELPARKPLTYQTKQLIAREIEVEKMRRAEASARVENSPQVDGSPPGLEGLLGGIGEKGVHRPAPRNHEQRLEHIMRRAAREEQPEKDFFGRVVVRSTAVPSAGDTAPEQDSVERRMGTAVGRSEVWFRFNEGVSNAVRRSLYIRDLL | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 63922 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido