missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CHTF18 Polyclonal Antibody

CHTF18 Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen PA565281
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CHTF18 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
Specifikationer
| CHTF18 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Chtf18 | |
| 6030457M03Rik; C16orf41; C321D2.2; C321D2.3; C321D2.3 (novel protein); C321D2.4; C321D2.4 (novel protein); Chl12; Chl12 homolog; chromosome transmission fidelity factor 18; chromosome transmission fidelity protein 18 homolog; chromosome transmission fidelity protein 18 homolog; LOW QUALITY PROTEIN: chromosome transmission fidelity protein 18 homolog; Chtf18; Ctf18; CTF18, chromosome transmission fidelity factor 18; CTF18, chromosome transmission fidelity factor 18 homolog; CTF18, chromosome transmission fidelity factor 18 homolog (S. cerevisiae); hCTF18; homolog of yeast CHL12; RUVBL; some homology with holliday junction DNA helicase RUVB like; zgc:113153 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 63922 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 0.3 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q8WVB6 | |
| Chtf18 | |
| Recombinant Human CHTF18. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104726). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering