Learn More
cIAP-1/HIAP-2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 369.00 - € 529.00
Specifications
Antigen cIAP-1/HIAP-2
Dilution Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18454242
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-90133
0.1 mL
€ 529.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
18445032
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-90133-25ul
25 μL
€ 369.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
cIAP-1/HIAP-2 Polyclonal antibody specifically detects cIAP-1/HIAP-2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
cIAP-1/HIAP-2
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
329
IgG
Immunogen affinity purified
Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Rat
API1Hiap-2, apoptosis inhibitor 1, baculoviral IAP repeat containing 2, baculoviral IAP repeat-containing 2, baculoviral IAP repeat-containing protein 2, cIAP1, C-IAP1, hIAP2, hIAP-2, IAP homolog B, IAP2, IAP-2, Inhibitor of apoptosis protein 2, MIHBHIAP2, NFR2-TRAF signalling complex protein, RING finger protein 48, RNF48hiap-2, TNFR2-TRAF-signaling complex protein 2
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: NWKLGDSPIQKHKQLYPSCSFIQNLVSASLGSTSKNTSPMRNSFAHSLSPTLEHSSLFSGSYSSLSPNPLNSRAVEDISSSRTNPYSYAMSTEEARFLTYHMWPLTFLSPSELARAGF
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt