Learn More
Ciclopirox olamine, MedChemExpress
Beskrivelse
Ciclopirox olamine (Ciclopirox ethanolamine) is a synthetic antifungal agent that can be used for superficial mycoses reseaech. Ciclopirox olamine has a very broad spectrum of activity and inhibits dermatophytes, yeasts, molds, and many Gram-positive and Gram-negative species pathogenic.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Ciclopirox olamine |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 41621-49-2 |
| Color | Yellow |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H24N2O3 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Ciclopirox ethanolamine HOE 296 |
| Solubility Information | DMSO : 25 mg/mL (93.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?