Learn More
Invitrogen™ CIDEB Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Product Code. 12868122
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Packungsgröße:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
12868122 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12868122 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA519909
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
In Western blot applications, this antibody detects a band at ~25kDa. A suggested positive control is mouse liver tissue lysate. PA5-19909 can be used with blocking peptide PEP-0035.
CIDEB activates apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CIDEB
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 0.02% sodium azide
Gene CIDEB
Gene Accession No. O70303
Gene Alias 1110030C18Rik; AI790179; Cell death activator CIDE-B; cell death-inducing DFFA-like effector B; cell death-inducing DNA fragmentation factor, alpha subunit-like effector B; CID; Cideb; CIDE-B; DFFA-like B
Gene Symbols CIDEB
Host Species Rabbit
Immunogen A peptide corresponding to amino acids 204 to 219 of murine CIDE-B.
Purification Method Antigen affinity chromatography
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 12684
Target Species Mouse
Content And Storage Maintain refrigerated at 2°C to 8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.