Learn More
CIP2A Antibody (2G10), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB110-59722IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CIP2A Monoclonal specifically detects CIP2A in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
Spezifikation
| CIP2A | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| Q8TCG1 | |
| CIP2A | |
| A synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human CIP2A protein. [UniProt# Q8TCG1] | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Tumor Suppressors | |
| 57650 | |
| Human, Mouse, Rat, Primate | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown | |
| 2G10 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, KnockDown Validated | |
| Cancerous inhibitor of PP2A, CIP2A, FLJ12850, KIAA1524, MGC163436, p90, p90 autoantigen, protein CIP2A | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| p90 autoantigen (2G10) | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur