missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ cis-2-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid, 97%

Merk:  Alfa Aesar™ H62548.06

Overige gegevens : CAS : 54867-08-2 Gewicht : 0.00500kg

Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15447556

  • € 373.00 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 23-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

54867-08-2
277.32
RPJMLWMATNCSIS-QWHCGFSZSA-N
18599068
C1CCC(C(C1)C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
C15H19NO4
MFCD01863245
cis-2-benzyloxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid, cis-1-benzyloxycarbonyl-amino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, z-cis-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-2-benzyloxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, cis-+/--2-benzyloxycarbonylaminocyclohexanecarboxylic acid, cis-2-benzyloxy carbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-2-phenylmethoxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid, 2s,1r-2-phenylmethoxy carbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-2-benzyloxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid
(1S,2R)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)cyclohexane-1-carboxylic acid

Specificatie

cis-2-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
54867-08-2
MFCD01863245
RPJMLWMATNCSIS-QWHCGFSZSA-N
(1S,2R)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)cyclohexane-1-carboxylic acid
18599068
Solid
5g
C15H19NO4
cis-2-benzyloxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid, cis-1-benzyloxycarbonyl-amino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, z-cis-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-2-benzyloxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, cis-+/--2-benzyloxycarbonylaminocyclohexanecarboxylic acid, cis-2-benzyloxy carbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-2-phenylmethoxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid, 2s,1r-2-phenylmethoxy carbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-2-benzyloxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid
C1CCC(C(C1)C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
277.32
277.31
97%
Video's
SDS