Learn More
CITED1 Monoclonal Antibody (OTI3C12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA807075S
Description
CITED1 Monoclonal antibody specifically detects CITED1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifications
| CITED1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P18627 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 3902 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI3C12 | |
| Unconjugated | |
| LAG3 | |
| AI316840; AU019144; Cbp/p300 interacting transactivator with Glu/Asp rich carboxy-terminal domain 1; cbp/p300-interacting transactivator 1; Cbp/p300-interacting transactivator with Glu/Asp-rich carboxy-terminal domain 1; Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp rich carboxy-terminal domain, 1; Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp-rich carboxy-terminal domain, 1; Cited1; CITED1 protein; melanocyte-specific gene 1; melanocyte-specific gene 1 protein; melanocyte-specific protein 1; melanocyte-specific protein 1; p35srj; CBP/P300-interacting transactivator 1; CITED1; Msg1; MSG1 protein; transactivator, with Glu/Asp-rich carboxy-terminal domain, 1 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 66-332 of human LAG3 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.