Specifications
| CAS | 77-92-9 |
| Melting Point | 149°C to 151°C |
| Boiling Point | 310°C (1013 hPa) |
| Appearance | Passes Test |
| Assay Percent Range | 99.5 to 101.0% |
| Molecular Formula | C6H8O7 |
| MDL Number | MFCD00011669 |
| InChI Key | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC Name | 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Show More |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Citric Acid, Anhydrous
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?