Learn More
CKAP2L Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 624.00
Specifications
Antigen CKAP2L
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18203094
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-57698
100 μL
€ 624.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18630679
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-57698-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
CKAP2L Polyclonal specifically detects CKAP2L in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
CKAP2L
Polyclonal
Rabbit
Human
150468
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:GITSDSLVAETSITSVEELAKKMESVKSCLSPKEREQVTATPRIAKAEQHNYPGIKLQIGPIPRINGMPEVQDMKFITPVRRSSRIERAVSRYPEMLQEHDLVVAS
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
cytoskeleton associated protein 2-like, cytoskeleton-associated protein 2-like, FLJ40629, MGC39683
CKAP2L
IgG
Affinity Purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt