missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CKS2 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA5104525
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Antibody detects endogenous levels of total CKS2.
CKS2 protein binds to the catalytic subunit of the cyclin dependent kinases and is essential for their biological function. The CKS2 mRNA is found to be expressed in different patterns through the cell cycle in HeLa cells, which reflects specialized role for the encoded protein. [provided by RefSeq, Jul 2008].
Spezifikation
| CKS2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Cks2 | |
| 1110038L14Rik; CDC28 protein kinase 2; CDC28 protein kinase regulatory subunit 2; CKS1(S. cerevisiae Cdc28/Cdc2 kinase subunit) homolog-2; CKS2; CKS-2; CKSHS2; Cyclin-dependent kinases regulatory subunit 2; RGD1562047; RP11-8C21.2 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 1164, 66197 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| P33552, P56390 | |
| Cks2 | |
| A synthesized peptide derived from human CKS2(Accession P33552), corresponding to amino acid residues R20-R70. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur