Learn More
Hirschmann™ Class AS Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation
Product Code. 11834602
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Unit Size:
Pack of 12
Pack of 6
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (Metric) unitSize
11834602 1.5 mL Pack of 12
11782252 0.5 mL Pack of 12
11712262 100 mL Pack of 6
11708001 10 mL Pack of 6
11702262 15 mL Pack of 6
11727981 1 mL Pack of 12
11786652 2.5 mL Pack of 6
11718001 20 mL Pack of 6
11728001 25 mL Pack of 6
12771158 3 mL Pack of 6
11706662 30 mL Pack of 6
11736672 40 mL Pack of 6
11796652 4 mL Pack of 6
11738001 50 mL Pack of 6
11797991 5 mL Pack of 6
11823141 9 mL Pack of 6
11716133 6 mL Pack of 6
11787991 2 mL Pack of 12
10448201 7 mL Pack of 6
11726133 8 mL Pack of 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11834602 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 1340139
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation are manufactured from clear AR™ glass.
  • One mark
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • Conformity certified, with dated batch identification
Spezifikation
Class AS
Material AR-GLAS
Graduated Yes
Graduation Color Brown
Quantity 12/Pk.
Tolerance 0.01 mL
Volume (Metric) 1.5 mL
Length (Metric) 350 mm
Type Volumetric Pipet
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.