Learn More
Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, Blue Graduation, with Plastic Socket and Protection Collar
Product Code. p-7162687
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
50 mL
Unit Size:
Pack of 2
Product Code. 10607315
Brand: Hirschmann™ 2260160
Only null left
Add to basket
Add to basket
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With spout, plastic socket and protection collar, short line graduation
  • Blue graduation
  • Class B
  • Acc. to DIN EN ISO 4788
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Base Type Hexagonal
Calibration To Contain
Description Calibration To Contain, with plastic socket and protection collar
Scale Color Blue
Shape Round
Sterility Non-sterile
Certifications/Compliance DIN EN ISO 4788
Class B
Height (Metric) 140 mm
Tolerance Metric ±0.15 mL
Type Graduated Measuring Cylinder
Material Glass
Capacity (Metric) 10 mL
Graduations 0.2 mL
Autoclavable Autoclavable
Subdivision 0.2 mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato